3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 1290 DKK
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Molekylvægt: 248.20 g/mol
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519317
CAS-nummer: 1005205-20-8