3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 1310 DKK
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₃
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025399
CAS-nummer: 916420-75-2