3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 872 DKK
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₄
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519324
CAS-nummer: 1092460-76-8