3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 1200 DKK
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519318
CAS-nummer: 881190-34-7