3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302508-1G
PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA
1250
DKK
APOSPC302508-1G
APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₃ Molekylvægt: 252.16 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18783232 CAS-nummer: 1261828-37-8 |