3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 1310 DKK
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Smeltepunkt: 63…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832349
CAS-nummer: 1017779-11-1