3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 1330 DKK
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832351
CAS-nummer: 1017779-17-7