3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302501-1G PC302501-5G
APOSPC302501-1GEA 959 DKK
APOSPC302501-1G APOSPC302501-5G
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519319
CAS-nummer: 1092460-73-5