3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302499-1G
PC302499-5G
PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA
818
DKK
APOSPC302499-1G
APOSPC302499-5G
APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16652497 CAS-nummer: 1240257-16-2 |