3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 872 DKK
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsyre 98%
3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832369
CAS-nummer: 1017779-56-4