3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302482-1G PC302482-5G PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA 731 DKK
APOSPC302482-1G APOSPC302482-5G APOSPC302482-10G
3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsyre 97%
3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999420
CAS-nummer: 1092460-70-2