2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 1200 DKK
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832285
CAS-nummer: 1000513-69-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III