(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 2240 DKK
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832353
CAS-nummer: 1017779-22-4