2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302459-1G
PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA
2130
DKK
APOSPC302459-1G
APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₇F₄NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687194 CAS-nummer: 1323966-43-3 |