2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 872 DKK
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201033
CAS-nummer: 1373920-67-2