2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 2920 DKK
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652442
CAS-nummer: 1240257-47-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III