2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 2180 DKK
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₅BrF₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652507
CAS-nummer: 1240257-17-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III