2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302448-25G
PC302448-5G
PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA
3380
DKK
APOSPC302448-25G
APOSPC302448-5G
APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅ClFN Smeltepunkt: 58…60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660169 CAS-nummer: 886500-98-7 |