(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 1200 DKK
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832268
CAS-nummer: 1017777-68-2