2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 556 DKK
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246270
CAS-nummer: 395675-23-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III