2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 393 DKK
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molekylvægt: 163.55 g/mol
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448325
CAS-nummer: 2613-32-3