2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 2750 DKK
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre 98%
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258905
CAS-nummer: 178974-97-5