2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302437-10G PC302437-5G
APOSPC302437-10GEA 2120 DKK
APOSPC302437-10G APOSPC302437-5G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115931
CAS-nummer: 479091-06-0