2,4-Difluor-3-methoxybenzaldehyd 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 305 DKK
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluor-3-methoxybenzaldehyd 90%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115930
CAS-nummer: 870837-66-4