2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 1310 DKK
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832274
CAS-nummer: 1017777-86-4