5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 1600 DKK
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412204
CAS-nummer: 90381-07-0