4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 1780 DKK
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201074
CAS-nummer: 1373920-82-1