4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302413-5G
PC302413-1G
APOSPC302413-5GEA
2550
DKK
APOSPC302413-5G
APOSPC302413-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₉F₄N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22201070 CAS-nummer: 1373921-00-6 |