4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302412-1G
PC302412-5G
PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA
942
DKK
APOSPC302412-1G
APOSPC302412-5G
APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Smeltepunkt: 94…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258699 CAS-nummer: 1017779-55-3 |