3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302399-10G PC302399-5G PC302399-1G
APOSPC302399-10GEA 1780 DKK
APOSPC302399-10G APOSPC302399-5G APOSPC302399-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115848
CAS-nummer: 886496-87-3