3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 907 DKK
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 158…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972755
CAS-nummer: 115754-20-6