3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 491 DKK
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095197
CAS-nummer: 83279-38-3