(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 959 DKK
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660230
CAS-nummer: 203314-27-6