2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 976 DKK
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranisol 98%
2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranisol
Formel: C₇H₅BrClFO
Smeltepunkt: 40…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115952
CAS-nummer: 222712-93-8