2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 1210 DKK
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranisol 98%
2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranisol
Formel: C₇H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115953
CAS-nummer: 886499-78-1