2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 1530 DKK
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743917
CAS-nummer: 25922-41-2