(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302376-1G PC302376-5G PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA 1110 DKK
APOSPC302376-1G APOSPC302376-5G APOSPC302376-10G
(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115939
CAS-nummer: 886499-32-7