(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 1220 DKK
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)eddikesyre
(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116025
CAS-nummer: 886501-88-8