5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302363-1G PC302363-5G PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA 2510 DKK
APOSPC302363-1G APOSPC302363-5G APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832358
CAS-nummer: 1017779-30-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III