5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 698 DKK
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660296
CAS-nummer: 886502-86-9