4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 828 DKK
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832303
CAS-nummer: 53903-59-6