4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 889 DKK
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687190
CAS-nummer: 1241828-99-8
UN nummer: 3267
ADR: 8,III