4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 1360 DKK
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687189
CAS-nummer: 1323966-38-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III