4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 872 DKK
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258691
CAS-nummer: 1017779-38-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II