4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 327 DKK
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056137
CAS-nummer: 2713-74-8