4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 1150 DKK
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258697
UN nummer: 3261
ADR: 8,III