4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 709 DKK
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687181
CAS-nummer: 1323966-21-7