4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 698 DKK
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687205
CAS-nummer: 1323966-24-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III