4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 273 DKK
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393772
CAS-nummer: 1261442-48-1