4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
PC302318-1G PC302318-5G PC302318-10G
APOSPC302318-1GEA 654 DKK
APOSPC302318-1G APOSPC302318-5G APOSPC302318-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₁₁H₁₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201021
CAS-nummer: 1373921-06-2